2-Amino-6-methoxy-3-methylquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR307521-1G OR307521-5G
APOSOR307521-1GEA 343 EUR
APOSOR307521-1G APOSOR307521-5G
2-Amino-6-methoxy-3-methylquinoline
2-Amino-6-methoxy-3-methylquinoline
Formula: C₁₁H₁₂N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00272514
Núm. CAS: 203506-30-3