4-Bromo-1-methylindolin-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30753-1G OR30753-250MG
APOSOR30753-1GEA 609 EUR
APOSOR30753-1G APOSOR30753-250MG
4-Bromo-1-methylindolin-2-one
4-Bromo-1-methylindolin-2-one
Formula: C₉H₈BrNO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD10699229
Núm. CAS: 884855-68-9