3-Amino-3-(2-thienyl)propanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR307538-1G OR307538-10G OR307538-5G
APOSOR307538-1GEA 23.2 EUR
APOSOR307538-1G APOSOR307538-10G APOSOR307538-5G
3-Amino-3-(2-thienyl)propanoic acid
3-Amino-3-(2-thienyl)propanoic acid
Formula: C₇H₉NO₂S
MW: 171,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00152178
Núm. CAS: 18389-46-3