Boc-3-exo-aminobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-exo-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR307547-1G OR307547-250MG
APOSOR307547-1GEA 872 EUR
APOSOR307547-1G APOSOR307547-250MG
Boc-3-exo-aminobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-exo-carboxylic acid
Boc-3-exo-aminobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-exo-carboxylic acid
Formula: C₁₃H₁₉NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02682617
Núm. CAS: 148257-06-1