Ethyl-4-(4-chlorophenyl)-4-oxobutyrate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(4-Chloro-phenyl)-4-oxo-butyric acid ethyl ester
OR307555-1G OR307555-5G
APOSOR307555-1GEA 343 EUR
APOSOR307555-1G APOSOR307555-5G
Ethyl-4-(4-chlorophenyl)-4-oxobutyrate
Ethyl-4-(4-chlorophenyl)-4-oxobutyrate
Formula: C₁₂H₁₃ClO₃
MW: 240,69 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00032767
Núm. CAS: 53503-49-4