2-(2-Pyridyl)benzimidazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: AI-4-88
OR30756-25G
APOSOR30756-25GEA 109 EUR
APOSOR30756-25G
2-(2-Pyridyl)benzimidazole 97%
2-(2-Pyridyl)benzimidazole
Formula: C₁₂H₉N₃
MW: 195,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005586
Núm. CAS: 1137-68-4