(1S,2S)-trans-2-Aminocyclopentanol hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: trans-(1S,2S)-2-Aminocyclopentanol Hydrochloride, (1S,2S)-2-Aminocyclopentanol hydrochloride, (1S,2S)-trans-2-Aminocyclopentanol hydrochloride
OR307608-5G
APOSOR307608-5GEA 105 EUR
APOSOR307608-5G
(1S,2S)-trans-2-Aminocyclopentanol hydrochloride
(1S,2S)-trans-2-Aminocyclopentanol hydrochloride
Formula: C₅H₁₂ClNO
MW: 137,6079 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07370092
Núm. CAS: 68327-04-8