(1S,2R)-Boc-2-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(1S,2R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclopentanecarboxylic acid
OR307675-1G
OR307675-250MG
APOSOR307675-1GEA
137
EUR
APOSOR307675-1G
APOSOR307675-250MG
(1S,2R)-Boc-2-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
(1S,2R)-Boc-2-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
Formula:
C₁₁H₁₉NO₄ MW: 229,28 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09750528 Núm. CAS: 137170-89-9 |