(1S,2R)-2-Aminocyclopentanol hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (1S,2R)-2-Aminocyclopentanol Hydrochloride
OR307678-1G
APOSOR307678-1GEA 60.9 EUR
APOSOR307678-1G
(1S,2R)-2-Aminocyclopentanol hydrochloride
(1S,2R)-2-Aminocyclopentanol hydrochloride
Formula: C₅H₁₂ClNO
MW: 137,61 g/mol
Pto. de fusión: 228…229 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08704797
Núm. CAS: 225791-13-9