cis-4-Hidroxi-L(-)-prolina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: L(-)-cis-4-Hidroxiprolina, (S)-(-)-cis-4-Hidroxiprolina, H-cis-Hyp-OH
OR30769-25G
APOSOR30769-25GEA 112 EUR
APOSOR30769-25G
cis-4-Hidroxi-L(-)-prolina 97%
cis-4-Hidroxi-L(-)-prolina
Formula: C₅H₉NO₃
MW: 131,13 g/mol
Pto. de fusión: 255…257 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064319
Núm. CAS: 618-27-9
EINECS: 210-542-1