6-(Cyclohexyloxy)pyridine-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR30771-1G
OR30771-50MG
OR30771-250MG
OR30771-500MG
OR30771-2.5G
APOSOR30771-1GEA
335
EUR
APOSOR30771-1G
APOSOR30771-50MG
APOSOR30771-250MG
APOSOR30771-500MG
APOSOR30771-2.5G
6-(Cyclohexyloxy)pyridine-2-carboxylic acid
6-(Cyclohexyloxy)pyridine-2-carboxylic acid
Formula:
C₁₂H₁₅NO₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11100044 Núm. CAS: 1215727-89-1 |