6,7-Dihydro-2-(2,4,6-trimethylphenyl)-5H-pyrrolo[2,1-c]-1,2,4-triazolium Perchlorate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6,7-Dihydro-2-mesityl-5H-pyrrolo[2,1-c]-1,2,4-triazolium Perchlorate
OR307710-1G OR307710-250MG
APOSOR307710-1GEA 723 EUR
APOSOR307710-1G APOSOR307710-250MG
6,7-Dihydro-2-(2,4,6-trimethylphenyl)-5H-pyrrolo[2,1-c]-1,2,4-triazolium Perchlorate
6,7-Dihydro-2-(2,4,6-trimethylphenyl)-5H-pyrrolo[2,1-c]-1,2,4-triazolium perchlorate
Formula: C₁₄H₁₈ClN₃O₄
MW: 327.77 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 1334529-08-6