2,2'-Bipyridine-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30772-1G OR30772-250MG OR30772-500MG
APOSOR30772-1GEA 700 EUR
APOSOR30772-1G APOSOR30772-250MG APOSOR30772-500MG
2,2'-Bipyridine-3-carboxylic acid
2,2'-Bipyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11100052
Núm. CAS: 220340-46-5