2-Chloro-6-methoxy-4-methylquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR307810-1G OR307810-5G
APOSOR307810-1GEA 293 EUR
APOSOR307810-1G APOSOR307810-5G
2-Chloro-6-methoxy-4-methylquinoline
2-Chloro-6-methoxy-4-methylquinoline
Formula: C₁₁H₁₀ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00087558
Núm. CAS: 6340-55-2