Ethyl-4-chloro-8-methylquinoline-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR307811-1G OR307811-5G
APOSOR307811-1GEA 71.2 EUR
APOSOR307811-1G APOSOR307811-5G
Ethyl-4-chloro-8-methylquinoline-3-carboxylate
Ethyl-4-chloro-8-methylquinoline-3-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₂ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173399
Núm. CAS: 37041-32-0