8-Bromo-4-chloro-2-methylquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR307816-1G OR307816-5G
APOSOR307816-1GEA 98.6 EUR
APOSOR307816-1G APOSOR307816-5G
8-Bromo-4-chloro-2-methylquinoline
8-Bromo-4-chloro-2-methylquinoline
Formula: C₁₀H₇BrClN
Pto. de fusión: 73…74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00272432
Núm. CAS: 1201-07-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III