4-Cloro-2,8-dimetilquinolina
Proveedor: Apollo Scientific
OR307821-1G OR307821-5G
APOSOR307821-1GEA 125 EUR
APOSOR307821-1G APOSOR307821-5G
4-Cloro-2,8-dimetilquinolina
4-Cloro-2,8-dimetilquinolina
Formula: C₁₁H₁₀ClN
MW: 191,66 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00272352
Núm. CAS: 32314-39-9