7-Bromoquinoline-2,3-dicarboxylic acid diethyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR307823-1G OR307823-5G
APOSOR307823-1GEA 301 EUR
APOSOR307823-1G APOSOR307823-5G
7-Bromoquinoline-2,3-dicarboxylic acid diethyl ester
7-Bromoquinoline-2,3-dicarboxylic acid diethyl ester
Formula: C₁₅H₁₄BrNO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08437558
Núm. CAS: 892874-41-8