2-Chloro-6-methylquinoline-3-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR307828-1G
APOSOR307828-1GEA 346 EUR
APOSOR307828-1G
2-Chloro-6-methylquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-6-methylquinoline-3-carbonitrile
Formula: C₁₁H₇ClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03045343
Núm. CAS: 483287-37-2