5-(4-Morpholinyl)-2-nitroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
OR30783-1G OR30783-5G
APOSOR30783-1GEA 94.4 EUR
APOSOR30783-1G APOSOR30783-5G
5-(4-Morpholinyl)-2-nitroaniline
5-(4-Morpholinyl)-2-nitroaniline
Formula: C₁₀H₁₃N₃O₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00511844
Núm. CAS: 54998-00-4