2-Chloro-8-methylquinoline-3-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR307833-1G OR307833-5G
APOSOR307833-1GEA 88.6 EUR
APOSOR307833-1G APOSOR307833-5G
2-Chloro-8-methylquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-8-methylquinoline-3-carbonitrile
Formula: C₁₁H₇ClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08437565
Núm. CAS: 136812-21-0