2-Chloro-3-cyanoquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR307835-1G OR307835-5G
APOSOR307835-1GEA 88.6 EUR
APOSOR307835-1G APOSOR307835-5G
2-Chloro-3-cyanoquinoline
2-Chloro-3-cyanoquinoline
Formula: C₁₀H₅ClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08437566
Núm. CAS: 95104-21-5