7-Chloroquinoline-2,3-dicarboxylic acid diethyl ester

Proveedor: Apollo Scientific

OR307838-1G OR307838-5G
APOSOR307838-1GEA 293 EUR
APOSOR307838-1G APOSOR307838-5G
7-Chloroquinoline-2,3-dicarboxylic acid diethyl ester
7-Chloroquinoline-2,3-dicarboxylic acid diethyl ester
Formula: C₁₅H₁₄ClNO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08437570
Núm. CAS: 892874-55-4

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR