6-Chloro-4-quinolinol
Proveedor: Apollo Scientific
OR307839-1G OR307839-5G
APOSOR307839-1GEA 0 EUR
APOSOR307839-1G APOSOR307839-5G
6-Chloro-4-quinolinol
6-Chloro-4-quinolinol
Formula: C₉H₆ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00024011
Núm. CAS: 23432-43-1