6-(4-Methylpiperazino)-3-pyridinamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Amino-2-(4-methylpiperazin-1-yl)pyridine, 6-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-3-amine
OR30784-250MG
APOSOR30784-250MGEA 191 EUR
APOSOR30784-250MG
6-(4-Methylpiperazino)-3-pyridinamine
6-(4-Methylpiperazino)-3-pyridinamine
Formula: C₁₀H₁₆N₄
MW: 192,27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03425719
Núm. CAS: 55403-35-5