8-Chloroquinoline-2,3-dicarboxylic acid diethyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR307841-1G
OR307841-5G
APOSOR307841-1GEA
219
EUR
APOSOR307841-1G
APOSOR307841-5G
8-Chloroquinoline-2,3-dicarboxylic acid diethyl ester
8-Chloroquinoline-2,3-dicarboxylic acid diethyl ester
Formula:
C₁₅H₁₄ClNO₄ Pto. de fusión: 106…107 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08437572 Núm. CAS: 892874-60-1 |