5,7-Dimethylquinolin-4(1H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5,7-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
OR307843-1G OR307843-5G
APOSOR307843-1GEA 293 EUR
APOSOR307843-1G APOSOR307843-5G
5,7-Dimethylquinolin-4(1H)-one
5,7-Dimethylquinolin-4(1H)-one
Formula: C₁₁H₁₁NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00272455
Núm. CAS: 203626-56-6