2,4-Dichloro-6-methylpyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30785-1G OR30785-5G
APOSOR30785-1GEA 26.1 EUR
APOSOR30785-1G APOSOR30785-5G
2,4-Dichloro-6-methylpyridine
2,4-Dichloro-6-methylpyridine
Formula: C₆H₅Cl₂N
MW: 162.01 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08669834
Núm. CAS: 42779-56-6