2-Metil-4,7,8-tricloroquinolina
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4,7,8-Trichloro-2-methylquinoline
OR307850-1G
APOSOR307850-1GEA 270 EUR
APOSOR307850-1G
2-Metil-4,7,8-tricloroquinolina
2-Metil-4,7,8-tricloroquinolina
Formula: C₁₀H₆Cl₃N
MW: 246,520 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00272309
Núm. CAS: 108097-02-5