4,6-Dicloro-2-metilquinolina
Proveedor: Apollo Scientific
OR307856-1G OR307856-5G
APOSOR307856-1GEA 188 EUR
APOSOR307856-1G APOSOR307856-5G
4,6-Dicloro-2-metilquinolina
4,6-Dicloro-2-metilquinolina
Formula: C₁₀H₇Cl₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00272372
Núm. CAS: 53342-53-3