4-Amino-2,6-dimethylquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR307858-1G OR307858-5G
APOSOR307858-1GEA 317 EUR
APOSOR307858-1G APOSOR307858-5G
4-Amino-2,6-dimethylquinoline
4-Amino-2,6-dimethylquinoline
Formula: C₁₁H₁₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01870544
Núm. CAS: 342618-57-9