4-Amino-2,8-dimethylquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR307859-1G OR307859-5G
APOSOR307859-1GEA 335 EUR
APOSOR307859-1G APOSOR307859-5G
4-Amino-2,8-dimethylquinoline
4-Amino-2,8-dimethylquinoline
Formula: C₁₁H₁₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08669719
Núm. CAS: 51617-12-0