4-Amino-6,8-dichloro-2-methylquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR307860-1G OR307860-5G
APOSOR307860-1GEA 317 EUR
APOSOR307860-1G APOSOR307860-5G
4-Amino-6,8-dichloro-2-methylquinoline
4-Amino-6,8-dichloro-2-methylquinoline
Formula: C₁₀H₈Cl₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08669721
Núm. CAS: 917562-01-7