4-Amino-7,8-dichloro-2-methylquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR307861-1G OR307861-5G
APOSOR307861-1GEA 277 EUR
APOSOR307861-1G APOSOR307861-5G
4-Amino-7,8-dichloro-2-methylquinoline
4-Amino-7,8-dichloro-2-methylquinoline
Formula: C₁₀H₈Cl₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08669722
Núm. CAS: 917562-02-8