4-Amino-5,7-dichloro-2-methylquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR307862-1G OR307862-5G
APOSOR307862-1GEA 277 EUR
APOSOR307862-1G APOSOR307862-5G
4-Amino-5,7-dichloro-2-methylquinoline
4-Amino-5,7-dichloro-2-methylquinoline
Formula: C₁₀H₈Cl₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08669723
Núm. CAS: 917562-03-9