6-Bromo-4-methylquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR307867-1G
OR307867-5G
APOSOR307867-1GEA
72.5
EUR
APOSOR307867-1G
APOSOR307867-5G
6-Bromo-4-methylquinoline
6-Bromo-4-methylquinoline
Formula:
C₁₀H₈BrN MW: 222,08 g/mol Pto. de fusión: 100…101 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09258893 Núm. CAS: 41037-28-9 |