2,6-Dibromopyridin-4-amine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Amino-2,6-dibromopyridine
OR30787-1G OR30787-5G OR30787-25G
APOSOR30787-1GEA 21.9 EUR
APOSOR30787-1G APOSOR30787-5G APOSOR30787-25G
2,6-Dibromopyridin-4-amine 95+%
2,6-Dibromopyridin-4-amine
Formula: C₅H₄Br₂N₂
MW: 251,9100 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00234047
Núm. CAS: 39771-34-1