6-Bromo-4-chloro-2-propylquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR307870-1G OR307870-5G
APOSOR307870-1GEA 259 EUR
APOSOR307870-1G APOSOR307870-5G
6-Bromo-4-chloro-2-propylquinoline
6-Bromo-4-chloro-2-propylquinoline
Formula: C₁₂H₁₁BrClN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09260431
Núm. CAS: 930570-34-6