2-Cloro-3-(clorometil)quinolina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR307910-1G OR307910-5G
APOSOR307910-1GEA 0 EUR
APOSOR307910-1G APOSOR307910-5G
2-Cloro-3-(clorometil)quinolina
2-Cloro-3-(clorometil)quinolina
Formula: C₁₀H₇Cl₂N
Pto. de fusión: 117 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05865134
Núm. CAS: 90097-52-2
UN: 3261
ADR: 8,III