2-Chloro-5,7-dimethylquinoline-3-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR307911-1G OR307911-5G
APOSOR307911-1GEA 301 EUR
APOSOR307911-1G APOSOR307911-5G
2-Chloro-5,7-dimethylquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-5,7-dimethylquinoline-3-carbonitrile
Formula: C₁₂H₉ClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08899072
Núm. CAS: 917747-10-5