2-Chloro-5,8-dimethylquinoline-3-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR307913-1G OR307913-5G
APOSOR307913-1GEA 301 EUR
APOSOR307913-1G APOSOR307913-5G
2-Chloro-5,8-dimethylquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-5,8-dimethylquinoline-3-carbonitrile
Formula: C₁₂H₉ClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02741714
Núm. CAS: 351363-12-7