Ácido 5-cloro-2-metoxi-nicotinico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Chloro-2-methoxypyridine-3-carboxylic acid, 5-Chloro-2-methoxynicotinic acid
OR30792-1G OR30792-250MG
APOSOR30792-1GEA 36.4 EUR
APOSOR30792-1G APOSOR30792-250MG
Ácido 5-cloro-2-metoxi-nicotinico 98%
Ácido 5-cloro-2-metoxi-nicotinico
Formula: C₇H₆ClNO₃
MW: 187,5804 g/mol
Pto. de fusión: 146…148 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08236790
Núm. CAS: 54916-65-3