2-Chloro-6-methoxy-3-methylquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR307923-1G OR307923-5G
APOSOR307923-1GEA 293 EUR
APOSOR307923-1G APOSOR307923-5G
2-Chloro-6-methoxy-3-methylquinoline
2-Chloro-6-methoxy-3-methylquinoline
Formula: C₁₁H₁₀ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179792
Núm. CAS: 123990-76-1