2-Chloro-7,8-dimethylquinoline-3-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR307924-1G OR307924-5G
APOSOR307924-1GEA 301 EUR
APOSOR307924-1G APOSOR307924-5G
2-Chloro-7,8-dimethylquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-7,8-dimethylquinoline-3-carbonitrile
Formula: C₁₂H₉ClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09035783
Núm. CAS: 917746-03-3