3-Bromo-2-hydroxybenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30793-1G OR30793-5G OR30793-250MG
APOSOR30793-1GEA 24.8 EUR
APOSOR30793-1G APOSOR30793-5G APOSOR30793-250MG
3-Bromo-2-hydroxybenzoic acid
3-Bromo-2-hydroxybenzoic acid
Formula: C7H5BrO3
MW: 217,0200 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03265705
Núm. CAS: 3883-95-2