4,7-Dicloro-2,8-dimetilquinolina
Proveedor: Apollo Scientific
OR307933-5G
APOSOR307933-5GEA 163 EUR
APOSOR307933-5G
4,7-Dicloro-2,8-dimetilquinolina
4,7-Dicloro-2,8-dimetilquinolina
Formula: C₁₁H₉Cl₂N
MW: 226,1000 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00272342
Núm. CAS: 21728-15-4