4-Amino-6-bromoquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR307942-1G OR307942-5G
APOSOR307942-1GEA 119 EUR
APOSOR307942-1G APOSOR307942-5G
4-Amino-6-bromoquinoline
4-Amino-6-bromoquinoline
Formula: C₉H₇BrN₂
MW: 223,0693 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03407953
Núm. CAS: 65340-73-0