4-Amino-7-chloroquinoline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 7-Chloroquinolin-4-amine
OR307952-1G OR307952-5G
APOSOR307952-1GEA 72.5 EUR
APOSOR307952-1G APOSOR307952-5G
4-Amino-7-chloroquinoline 95%
4-Amino-7-chloroquinoline
Formula: C₉H₇ClN₂
MW: 178,6183 g/mol
Pto. de fusión: 143…144 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00828822
Núm. CAS: 1198-40-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III