4-Amino-8-bromoquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR307955-1G OR307955-5G OR307955-250MG
APOSOR307955-1GEA 459 EUR
APOSOR307955-1G APOSOR307955-5G APOSOR307955-250MG
4-Amino-8-bromoquinoline
4-Amino-8-bromoquinoline
Formula: C₉H₇BrN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04037193
Núm. CAS: 65340-75-2