4-Amino-8-chloroquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR307957-1G OR307957-5G
APOSOR307957-1GEA 368 EUR
APOSOR307957-1G APOSOR307957-5G
4-Amino-8-chloroquinoline
4-Amino-8-chloroquinoline
Formula: C₉H₇ClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04037192
Núm. CAS: 65340-72-9